2-Propanol ≥99.5%, EMPARTA® ACS analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Isopropanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07022.2511 1.07022.9026 1.07022.4000
1.07022.2511EA 832.5 SEK
1.07022.2511 1.07022.9026 1.07022.4000
2-Propanol ≥99.5%, EMPARTA® ACS analytiskt reagens, Supelco®
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Kokpunkt: 82.4 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –89.5 °C
Densitet: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 12
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011674
CAS nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -89.5 °C
Molar Mass 60.1 g/mol
Boiling Point 82.4 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 43 hPa (20 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.378
Explosion Limit 2 - 13.4 %(V)
Density 0.786 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 425 °C
Evaporation Number 11