1-Tetradecanol
Leverantör: Roth Carl
Synonyms: 1-Tetradecyl alcohol, 1-Hydroxy tetradecane, Myristyl alcohol
4741.1 4741.2
ROTH4741.1EA 0 SEK
ROTH4741.1 ROTH4741.2
1-Tetradecanol
1-Tetradecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
MW: 214,39 g/mol
Kokpunkt: 289 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 37…39 °C
Densitet: 0,8 g/cm³ (60 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004757
CAS nummer: 112-72-1
EINECS: 204-000-3
Merck Index: 13,06361