1-Tetradecanol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: 1-Tetradecyl alcohol, 1-Hydroxy tetradecane, Myristyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08146.0100 8.08146.1000 8.08146.9050
8.08146.0100EA 313 SEK
8.08146.0100 8.08146.1000 8.08146.9050
1-Tetradecanol för syntes, Sigma-Aldrich®
1-Tetradecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
MW: 214,39 g/mol
Kokpunkt: 289 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 37…39 °C
Densitet: 0,8 g/cm³ (60 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004757
CAS nummer: 112-72-1
EINECS: 204-000-3
Merck Index: 13,06361
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 36 - 39 °C
Molar Mass 214.39 g/mol
Boiling Point 277 - 288 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 145 °C
Refractive Index 1.4346 (50 °C, 589 nm)
Density 0.8 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 240 °C