1-Hexanol ≥98% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04393.0100
8.04393.1000
8.04393.2500
8.04393.9020
8.04393.0100EA
443
SEK
8.04393.0100
8.04393.1000
8.04393.2500
8.04393.9020
1-Hexanol ≥98% för syntes, Sigma-Aldrich®
1-Hexanol
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₂OH Kokpunkt: 156 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –45 °C Densitet: 0,8322 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 60 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002982 CAS nummer: 111-27-3 EINECS: 203-852-3 UN: 2282 ADR: 3,III Merck Index: 13,04715 |
|
Specifikation testresultat
Assay (GC, area%) | ≥ 98 % |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 0.818 - 0.819 |
Identity (IR) | passes test |
Synonyms | 1-Hexanol |
Chemical Formula | CH3(CH2)5OH |