1-Hexadekanol, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
68824-1G-F 68824-5G-F
68824-1G-FEA 462 SEK
68824-1G-F 68824-5G-F
1-Hexadekanol, Supelco®
1-Hexadekanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Kokpunkt: 305…330 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 46…52 °C
Densitet: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004760
CAS nummer: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=312168fe09f9ca583272caef61893dd12135e671&vid=2aef5737e38183e9f1edead08676605ffe9e7e2e&prid=web&clid=SAPDAM