1-Hexadekanol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms:
Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18704.0100
8.18704.1000
8.18704.0100EA
486
SEK
8.18704.0100
8.18704.1000
1-Hexadekanol för syntes, Sigma-Aldrich®
1-Hexadekanol
Formel:
H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH Kokpunkt: 305…330 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 46…52 °C Densitet: 0,81 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004760 CAS nummer: 36653-82-4 EINECS: 253-149-0 Merck Index: 13,02037 |
Specifikation testresultat
Solubility |
|
Melting Point | 46 - 52 °C |
Molar Mass | 242.44 g/mol |
Bulk Density | 410 - 450 kg/m3 |
Boiling Point | 305 - 330 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 155 °C DIN 51758 |
Density | 0.82 g/cm3 (50 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 235 °C DIN 51794 |