1-Heptanol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Heptyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20624.0500 8.20624.1000 8.20624.0100
8.20624.0500EA 574 SEK
8.20624.0500 8.20624.1000 8.20624.0100
1-Heptanol för syntes, Sigma-Aldrich®
1-Heptanol
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Kokpunkt: 176 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –35 °C
Densitet: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002986
CAS nummer: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Merck Index: 13,04681
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 1 g/l (18 °C)
Melting Point -35 °C
Molar Mass 116.2 g/mol
Boiling Point 176 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 78 °C
Refractive Index 1.4242 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 350 °C