1-Heptadecanol
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
Synonyms: Heptadecan-1-ol, Hexadecyl carbinol, 1-Heptadecanol
L20404.06 L20404.14
L20404.06EA 1675 SEK
L20404.06 L20404.14
1-Heptadecanol
1-Heptadecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₅CH₂OH
Kokpunkt: 308…309 °C
Smältpunkt: 52…56 °C
Densitet: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 155 °C (311 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002822
CAS nummer: 1454-85-9
EINECS: 215-932-5