1-Butanol, LiChrosolv® för HPLC, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01988.1000 1.01988.2500
1.01988.1000EA 2250 SEK
1.01988.1000 1.01988.2500
1-Butanol, LiChrosolv® för HPLC, Supelco®
1-Butanol
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Kokpunkt: 117,6 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –89 °C
Densitet: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 30 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002964
CAS nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM