Aceton-dimetylacetal för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: DMP
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02936.0100 8.02936.0500 8.02936.1000
8.02936.0100EA 602 SEK
8.02936.0100 8.02936.0500 8.02936.1000
Aceton-dimetylacetal för syntes, Sigma-Aldrich®
Aceton-dimetylacetal
För ytterligare information om specifikation och varningar, se www.vwr.com eller VWR-kemikaliekataloger.
Formel: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Kokpunkt: 83
Smältpunkt: –47 °C
Densitet: 0.845 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008479
CAS nummer: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 180 g/l (20 °C)
Melting Point -47 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 80 °C
Vapor Pressure 60 hPa (16 °C)
Flash Point -10 °C
Refractive Index 1.378 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 6 - 31 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)