Nitrometan för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20894.9200
8.20894.9200EA 0 SEK
8.20894.9200
Nitrometan för syntes, Sigma-Aldrich®
Nitrometan
Formel: CH₃NO₂
MW: 61,04 g/mol
Kokpunkt: 101,2 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –29 °C
Densitet: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 44 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007400
CAS nummer: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06644
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 105 g/l (20 °C)
Melting Point -29 °C
Molar Mass 61.04 g/mol
Boiling Point 101.2 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 36.4 hPa (20 °C)
Flash Point 35.6 °C
Refractive Index 1.38056 (22 °C, 589 nm)
Explosion Limit 7.3 - 63.0 %(V)
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 6.4 (0.6 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 418 °C
Saturation concentration 90 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid