Octylamine för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 1-Aminooctane, n-Octylamine, 1-Octylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06917.0250 8.06917.2500 8.06917.1000
8.06917.0250EA 659 SEK
8.06917.0250 8.06917.2500 8.06917.1000
Octylamine för syntes, Sigma-Aldrich®
Octylamine
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂
MW: 129,25 g/mol
Kokpunkt: 180 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –1 °C
Densitet: 0,7812 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008247
CAS nummer: 111-86-4
EINECS: 203-916-0
UN: 2734
ADR: 8 (3),I
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.2 g/l (25 °C)
Melting Point -1 °C
Molar Mass 129.24 g/mol
Boiling Point 178 - 179 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 60 °C
Refractive Index 1.429 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 8.2 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C