Octadecylamine för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Octadecan-1-amine, 1-Octadecylamine, Stearylamine, 1-Aminooctadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41029.0250 8.41029.1000
8.41029.0250EA 555 SEK
8.41029.0250 8.41029.1000
Octadecylamine för syntes, Sigma-Aldrich®
Octadecylamine
Formel: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
MW: 269.51 g/mol
Kokpunkt: 349
Smältpunkt: 50…52 °C
Densitet: 0.8618 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 110
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008159
CAS nummer: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 50 - 52 °C
Molar Mass 269.51 g/mol
Boiling Point 349 °C
Vapor Pressure  - 100 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)