Hexadecylamine för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
1-Hexadecylamine, n-Hexadecylamine, 1-Aminohexadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22203.0100
8.22203.0500
8.22203.9050
8.22203.0100EA
445
SEK
8.22203.0100
8.22203.0500
8.22203.9050
Hexadecylamine för syntes, Sigma-Aldrich®
Hexadecylamine
Formel:
H₃C(CH₂)₁₄CH₂NH₂ Kokpunkt: 330 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 43…46 °C Densitet: 0,7821 g/cm³ (60 °C) Flampunkt: 140 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008158 CAS nummer: 143-27-1 EINECS: 205-596-8 UN: 3259 ADR: 8,I |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 43 - 46 °C |
Molar Mass | 241.46 g/mol |
Boiling Point | 330 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (20 °C) |
Flash Point | 140 °C |
Refractive Index | 1.4373 (50 °C, 589 nm) |