Dodecylamin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03527.0500 8.03527.0101
8.03527.0500EA 952 SEK
8.03527.0500 8.03527.0101
Dodecylamin för syntes, Sigma-Aldrich®
Dodecylamin
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
Kokpunkt: 247 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 25…28 °C
Densitet: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008154
CAS nummer: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN: 3259
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 25 - 28 °C
Molar Mass 185.35 g/mol
Boiling Point 247 - 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 2 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4377 (30 °C)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Laurylamine, 1-Aminododecan
Hill Formula C12H27N
Chemical Formula CH3(CH2)11NH2