Etylisocyanat ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
B25180.06
B25180.14
B25180.06EA
920
SEK
B25180.06
B25180.14
Etylisocyanat ≥98%
Etylisocyanat
Formel:
C₃H₅NO MW: 71.08 g/mol Kokpunkt: 60 Smältpunkt: < –50 °C Densitet: 0.9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
109-90-0 EINECS: 203-717-9 UN: 2481 ADR: 3 I |