Butyl isocyanate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40099.0025 8.40099.0250
8.40099.0025EA 1540 SEK
8.40099.0025 8.40099.0250
Butyl isocyanate för syntes, Sigma-Aldrich®
Butyl isocyanate
Formel: C₅H₉NO
Kokpunkt: 112 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –75 °C
Densitet: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 19 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002046
CAS nummer: 111-36-4
EINECS: 203-862-8
UN: 2485
ADR: 6.1 (3),I
Merck Index: 13,01574