Jodmetan stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Methyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06064.0050 8.06064.1000
8.06064.0050EA 0 SEK
8.06064.0050 8.06064.1000
Jodmetan stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Jodmetan
Formel: CH₃I
MW: 141.94 g/mol
Kokpunkt: 42,4
Smältpunkt: –66 °C
Densitet: 2.279 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001073
CAS nummer: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN: 2644
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,06161