Etyljodid stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
Ethyl iodide
Stabilization:
Stabilised with silver
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00896.0100
8.00896.0500
8.00896.9050
8.00896.0100EA
1600
SEK
8.00896.0100
8.00896.0500
8.00896.9050
Etyljodid stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Etyljodid
Formel:
C₂H₅I MW: 155,97 g/mol Kokpunkt: 72 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –108 °C Densitet: 1,936 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 53 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001091 CAS nummer: 75-03-6 EINECS: 200-833-1 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 13,03846 |
Specifikation testresultat
Solubility | 4 g/l (20 °C) (slow decomposition) |
Melting Point | -108 °C |
Molar Mass | 155.97 g/mol |
Boiling Point | 69 - 73 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 133 hPa (18 °C) |
Flash Point | 53 °C |
Refractive Index | 1.513 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.93 g/cm3 (20 °C) |