1-Jodbutan för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 1-Butyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04786.0100 8.04786.0250
8.04786.0100EA 750 SEK
8.04786.0100 8.04786.0250
1-Jodbutan för syntes, Sigma-Aldrich®
1-Jodbutan
Formel: C₄H₉I
Kokpunkt: 130 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –103 °C
Densitet: 1,616 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 36 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001098
CAS nummer: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01572
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.2 g/l (20 °C)
Melting Point -103 °C
Molar Mass 184.02 g/mol
Boiling Point 130 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18.5 hPa (25 °C)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.4979 (20 °C, 589 nm)
Density 1.62 g/cm3 (20 °C)