2,2,2-trifluoretanol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Trifluoro Ethanol, TFE
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08259.0100 8.08259.0250 8.08259.1000
MERC8.08259.0100EA 750 SEK
MERC8.08259.0100 MERC8.08259.0250 MERC8.08259.1000
2,2,2-trifluoretanol för syntes, Sigma-Aldrich®
2,2,2-trifluoretanol
Formel: C₂H₃F₃O
MW: 100,04 g/mol
Kokpunkt: 74,1 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –43,5 °C
Densitet: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 33 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004672
CAS nummer: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN: 1992
ADR: 3 (6.1),III