Trifluorättiksyra ≥99.5% för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: TFA
44630.AP 44630.AY
44630.APEA 11100 SEK
44630.AP 44630.AY
Trifluorättiksyra ≥99.5% för HPLC
Trifluorättiksyra
Purity: 99.5+% CAS No.: 76-05-1 Molecular Formula: CF3CO2H Formula Weight: 114.02 Physical Form: Liquid Density: 1.480 Refractive Index: 1.2840 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Pungent Melting Point: -15° Boiling Point: 72-73° Beilstein Reference: 742035 Merck Reference: 14,9681 UN No.: 2699 MDL No.: MFCD00004169
Formel: CF₃COOH
MW: 114.02 g/mol
Kokpunkt: 72…73 °C
Smältpunkt: –15 °C
Densitet: 1.480
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004169
CAS nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 14,9681
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM