2-Kloretanol zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
MQ200
8.00945.0100 8.00945.0500 8.00945.1000
8.00945.0100EA 623 SEK
8.00945.0100 8.00945.0500 8.00945.1000
2-Kloretanol zS, Sigma-Aldrich®
2-Kloretanol
Formel: C₂H₅ClO
MW: 80.51 g/mol
Kokpunkt: 130
Smältpunkt: –67.5 °C
Densitet: 1.204 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 28
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002829
CAS nummer: 107-07-3
EINECS: 203-459-7
UN: 1135
ADR: 6.1 (3) I
Merck Index: 13,03827
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc57bebe2a8f53f764f04b461381ad42f6a6ca25&vid=3ad06d572c9bb20f43b1ca3475a16af59ab03b0b&prid=web&clid=SAPDAM