Triklorättiksyra (frostad) 98, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: TCA
20734.295EA 2825 SEK
20734.295 20734.460
Triklorättiksyra (frostad) 98, GPR RECTAPUR®
Triklorättiksyra (frostad)
Formel: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Kokpunkt: 196
Smältpunkt: 54…56 °C
Densitet: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 113 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004177
CAS nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 98 %
Melting point 55 - 59 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %