Triklorättiksyra (frostad) för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22342.0250 8.22342.1000
8.22342.0250EA 875 SEK
8.22342.0250 8.22342.1000
Triklorättiksyra (frostad) för syntes, Sigma-Aldrich®
Triklorättiksyra (frostad)
Formel: Cl₃CCOOH
Kokpunkt: 196 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 54…56 °C
Densitet: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 113 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004177
CAS nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM