Triklorättiksyra (frostad) 99
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
TCA
A11156.0B
A11156.0I
A11156.30
A11156.36
A11156.0BEA
2900
SEK
A11156.0B
A11156.0I
A11156.30
A11156.36
Triklorättiksyra (frostad) 99
Triklorättiksyra (frostad)
Purity: 99%
CAS No.: 76-03-9
Molecular Formula: Cl3CCO2H
Formula Weight: 163.39
Odour: Acrid
pH:
Formel:
Cl₃CCOOH MW: 163.39 g/mol Kokpunkt: 196 °C Smältpunkt: 54…58 °C Densitet: 1.629 Flampunkt: 113 °C (closed cup) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004177 CAS nummer: 76-03-9 EINECS: 200-927-2 ADR: 8 II Merck Index: 13,09700 |