Triklorättiksyra (frostad) 99%, extra_pure
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
TCA
152130010
152135000
152130025
152130100
ACRO152130010EA
2575
SEK
ACRO152130010
ACRO152135000
ACRO152130025
ACRO152130100
Triklorättiksyra (frostad) 99%, extra_pure
Triklorättiksyra (frostad)
Formel:
Cl₃CCOOH MW: 163.39 g/mol Kokpunkt: 196 °C (760 mmHg) Smältpunkt: 52…58 °C Densitet: 1.62 g/cm³ Flampunkt: 113 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004177 CAS nummer: 76-03-9 EINECS: 200-927-2 UN: 1839 ADR: 8 II Merck Index: 13,09700 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White Crystalline powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 52 to 58 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Sulfuric acid | ≤0.3 % |