Kloraceton stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Chloropropanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02603.0005 8.02603.0250 8.02603.1000
8.02603.0005EA 610 SEK
8.02603.0005 8.02603.0250 8.02603.1000
Kloraceton stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Kloraceton
Formel: C₃H₅ClO
MW: 92.52 g/mol
Kokpunkt: 120
Smältpunkt: –44 °C
Densitet: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 36
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000936
CAS nummer: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
UN: 1695
ADR: 6.1 (3, 8) I
Merck Index: 13,02131