Kloroform ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
Synonyms:
Triklormetan
Stabilization:
med 2-metyl-2-buten 20 ppm
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83626.320EA
1025
SEK
83626.320
83626.290
Kloroform ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Kloroform
Formel:
CHCl₃ MW: 119,38 g/mol Kokpunkt: 61,7 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –63 °C Densitet: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119486657-20 Merck Index: 13,02160 |
Specifikation testresultat
Assay (GC) | Min. 99.80 % |
Water | Max. 0.0500 % |
Non-volatile residue | Max. 0.001 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Transmittance (250 nm) | Min. 50.0 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 84.00 % |
Transmittance (280 nm) | Min. 95.0 % |
Transmittance (300 nm) | Min. 98.0 % |
Conforms to BDH 15283 | Passes test |