Kloroform, LiChrosolv® för HPLC
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02444.2500
1.02444.2500EA 1554 SEK
1.02444.2500
Kloroform, LiChrosolv® för HPLC
Kloroform
Formel: CHCl₃
Kokpunkt: 61,7 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –63 °C
Densitet: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000826
CAS nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM