Kloroform 99.9% stabilised, ECD tested for residue analysis, för analys av bekämpningsmedelsrester residue <0.0005%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Stabilization: Stabilised with amylene
326670010 326670025 326670100
ACRO326670010EA 1225 SEK
ACRO326670010 ACRO326670025 ACRO326670100
Kloroform 99.9% stabilised, ECD tested for residue analysis, för analys av bekämpningsmedelsrester residue <0.0005%
Kloroform
Formel: CHCl₃
Kokpunkt: 61 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: –63 °C
Densitet: 1,48 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000826
CAS nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.0035 to 0.005 %w/w Amylene
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (HCl) ≤0.001 %