Diklormetan stabilised for residue analysis, för analys av bekämpningsmedelsrester
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
Stabilization: Stabilised with amylene
326600010 326600025
ACRO326600010EA 1150 SEK
ACRO326600010 ACRO326600025
Diklormetan stabilised for residue analysis, för analys av bekämpningsmedelsrester
Diklormetan
Formel: CH₂Cl₂
Kokpunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –97 °C
Densitet: 1,325 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000881
CAS nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC (ECD) Passes test, (FID) Passes test
Stabilizer Approx. 50 ppm amylene
Residue after evaporation ≤2 ppm