1,4-Dichlorobutane för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03227.0250 8.03227.1000
8.03227.0250EA 605 SEK
8.03227.0250 8.03227.1000
1,4-Dichlorobutane för syntes, Sigma-Aldrich®
1,4-Dichlorobutane
Formel: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Kokpunkt: 153,9 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –38 °C
Densitet: 1,1457 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 53 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001011
CAS nummer: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 2.4 g/l (20 °C)
Melting Point -38 °C
Molar Mass 127.01 g/mol
Boiling Point 155 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 53 °C
Refractive Index 1.4545 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 8.9 %(V)
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 7.3 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C