1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14924.0050 8.14924.0251
8.14924.0050EA 691 SEK
8.14924.0050 8.14924.0251
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Formel: C₈H₁₀O₈
Kokpunkt: 460 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 189 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002722
CAS nummer: 1703-58-8
EINECS: 216-938-0
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 118 g/l (19 °C)
Melting Point 187 - 190 °C
Molar Mass 234.16 g/mol