Citronsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18707.1000 8.18707.5000
8.18707.1000EA 1200 SEK
8.18707.1000 8.18707.5000
Citronsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Citronsyra
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Kokpunkt: 310 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 149…151 °C
Densitet: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011669
CAS nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 1330 g/l (20 °C)
Melting Point 153 °C (decomposition)
Molar Mass 192.12 g/mol
Bulk Density 560 kg/m3
Boiling Point 200 °C (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Density 1.665 g/cm3 (18 °C)
pH 1.7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 345 °C