Ammoniumacetat ≥99.0% för HPLC, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Varning
17836-250G 17836-50G
17836-250GEA 4575 SEK
17836-250G 17836-50G
Ammoniumacetat ≥99.0% för HPLC, Fluka™
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Smältpunkt: 113 °C
Densitet: 1,170 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 136 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00013066
CAS nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Form Solid
assay 68.0 - 69.0 %
silver (Ag) Max. 10 ppb
aluminium (Al) Max. 20 ppb
gold (Au) Max. 10 ppb
arsenic (As) Max. 5 ppb
boron (B) Max. 10 ppb
barium (Ba) Max. 10 ppb
beryllium (Be) Max. 10 ppb
bismuth (Bi) Max. 10 ppb
calcium (Ca) Max. 30 ppb
cadmium (Cd) Max. 10 ppb
cobalt (Co) Max. 10 ppb
chromium (Cr) Max. 30 ppb
copper (Cu) Max. 10 ppb
iron (Fe) Max. 100 ppb
gallium (Ga) Max. 10 ppb
germanium (Ge) Max. 10 ppb
indium (In) Max. 10 ppb
potassium (K) Max. 50 ppb
lithium (Li) Max. 10 ppb
magnesium (Mg) Max. 50 ppb
manganese (Mn) Max. 10 ppb
molybdenum (Mo) Max. 10 ppb
sodium (Na) Max. 50 ppb
nickel (Ni) Max. 30 ppb
lead (Pb) Max. 10 ppb
platinum (Pt) Max. 10 ppb
antimony (Sb) Max. 5 ppb
tin (Sn) Max. 10 ppb
strontium (Sr) Max. 10 ppb
titanium (Ti) Max. 50 ppb
thallium (Tl) Max. 10 ppb
vanadium (V) Max. 10 ppb
zinc (Zn) Max. 10 ppb
zirconium (Zr) Max. 10 ppb
chloride (Cl) Max. 0.5 ppm
phosphate (PO4) Max. 0.5 ppm
sulfate (SO4) Max. 0.5 ppm