Ammoniumacetat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
|
Varning
|
21198.298EA
825
SEK
21198.298
21198.367
21198.260
Ammoniumacetat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Ammoniumacetat
Formel:
H₃CCOONH₄ Smältpunkt: 114 °C Densitet: 1,17 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 136 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00013066 CAS nummer: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Merck Index: 13,00495 |
|
Specifikation testresultat
Assay | Min. 97 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.05 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |