Natriumpropionat zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate
MQ200
8.43793.0100 8.43793.0500
8.43793.0100EA 738 SEK
8.43793.0100 8.43793.0500
Natriumpropionat zS, Sigma-Aldrich®
Natriumpropionat
Formel: C₃H₅NaO₂
MW: 96.06 g/mol
Smältpunkt: 288.76
Flampunkt: 157
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002759
CAS nummer: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Merck Index: 12,08816
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 995 g/l (20 °C)
Melting Point 285 - 286 °C
Molar Mass 96.06 g/mol
pH 8 - 9.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)