Kaliumacetat, vattenfri 99+%, ren
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms:
Acetic acid potassium salt
220150010
220151000
220150050
220150250
ACRO220150010EA
1100
SEK
ACRO220150010
ACRO220151000
ACRO220150050
ACRO220150250
Kaliumacetat, vattenfri 99+%, ren
Kaliumacetat
Formel:
CH₃COOK MW: 98,14 g/mol Smältpunkt: 292 °C Densitet: 1,57 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: >250 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00012458 CAS nummer: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 Merck Index: 13,07687 |
Specifikation testresultat
Appearance | White Crystalline or granular powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |