Kaliumacetat, vattenfri 97%, ren
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
149600010 149600025 149605000
ACRO149600010EA 985 SEK
ACRO149600010 ACRO149600025 ACRO149605000
Kaliumacetat, vattenfri 97%, ren
Kaliumacetat
Formel: CH₃COOK
Smältpunkt: 292 °C
Densitet: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >250 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012458
CAS nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +15° to +21° (20°C, 589 nm) (c=0.05 in water)