Myristinsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00399.0100 8.00399.1000 8.00399.9050
8.00399.0100EA 341 SEK
8.00399.0100 8.00399.1000 8.00399.9050
Myristinsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Myristinsyra
Formel: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228,38 g/mol
Kokpunkt: 319 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 51…54 °C
Densitet: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: >165 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002744
CAS nummer: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 1.07 mg/l (25 °C)
Melting Point 52 - 56 °C
Molar Mass 228.37 g/mol
Boiling Point 326 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 165 °C
Density 0.8622 g/cm3 (54 °C)
Synonyms Tetradecanoic acid
Hill Formula C14H28O2
Chemical Formula CH3(CH2)12COOH