Valerianasyra, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Pentansyra
M-Clarity™ quality level = MQ100
75054-1ML 75054-5ML
75054-1MLEA 488 SEK
75054-1ML 75054-5ML
Valerianasyra, Supelco®
Valerianasyra
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Kokpunkt: 186 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –32 °C
Densitet: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 89 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004413
CAS nummer: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10042
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be0db57126d49f27b257cc7ba42d430d6e122772&vid=6d387dedcd4fdcfa72eb808f240d4394571906ee&prid=web&clid=SAPDAM