Myrsyra ≥94.5%, high purity
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Aminic Acid, Methanoic acid
0961-100MLEA 935 SEK
0961-100ML 0961-500ML
Myrsyra ≥94.5%, high purity
Myrsyra
Formel: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Kokpunkt: 100…101 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 8,2…8.4 °C
Densitet: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 48 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003297
CAS nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity ≥94.5%