Heptansyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Heptylic acid, Enanthic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07582.0100 8.07582.0500 8.07582.9170
8.07582.0100EA 608 SEK
8.07582.0100 8.07582.0500 8.07582.9170
Heptansyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Heptansyra
Formel: C₇H₁₄O₂
Kokpunkt: 223 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –10 °C
Densitet: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004426
CAS nummer: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04680
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 2.8 g/l (25 °C)
Melting Point -7.5 °C
Molar Mass 130.19 g/mol
Boiling Point 223 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.23 hPa (50 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4221 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C
Viscosity Kinematic 5.00 mm2/s (20 °C)