Ättiksyra 99-100%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
20103.295EA 685 SEK
20103.295 20103.364 20103.444 20103.557 20103.330 20103.460
Ättiksyra 99-100%, GPR RECTAPUR®
Ättiksyra
Formel: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Kokpunkt: 118 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 17 °C
Densitet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 38,5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036152
CAS nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=0702f0d9ab1b758469863ec6421da51768a81fb6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99.5 %
Solidification point 16.0 - 16.6 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Non-volatile residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm