Ättiksyra 99.8% för biokemi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
148930010
148930025
148930010.EA
905
SEK
148930010.
148930025.
Ättiksyra 99.8% för biokemi
Ättiksyra
Formel:
H₃CCOOH Kokpunkt: 117…118 °C (760 mmHg) Densitet: 1,048 g/cm³ Flampunkt: 40 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8,II REACH: 01-2119475328-30 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
UV | at 280 nm A: ≤0.02 |
Color scale | ≤10 APHA |
Titration with NaOH | ≥99.7 % |
Dilution test | Passes test |
Chloride (Cl) | ≤1 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.1 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.2 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
KMnO4-reducing substance | Passes test |
K2Cr2O7-reducing substance | Passes test |