Smörsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Butansyra
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00457.0100
8.00457.1000
8.00457.2500
8.00457.9050
8.00457.0100EA
504
SEK
8.00457.0100
8.00457.1000
8.00457.2500
8.00457.9050
Smörsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Smörsyra
Formel:
C₄H₈O₂ MW: 88.11 g/mol Kokpunkt: 163.5 Smältpunkt: –3 °C Densitet: 0.958 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 67 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002814 CAS nummer: 107-92-6 EINECS: 203-532-3 UN: 2820 ADR: 8 III Merck Index: 13,01593 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -8 - -5 °C |
Molar Mass | 88.1 g/mol |
Boiling Point | 162 - 165 °C (1013 mbar) |
Vapor Pressure | 0.56 hPa (20 °C) |
Flash Point | 69 °C |
Refractive Index | 1.3991 (20 °C) |
Explosion Limit | 2 - 12.3 %(V) |
Density | 0.96 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 425 °C |
Hill Formula | C4H8O2 |
Chemical Formula | CH3CH2CH2COOH |