Propylacetat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03183.0100 8.03183.1000
8.03183.0100EA 438 SEK
8.03183.0100 8.03183.1000
Propylacetat för syntes, Sigma-Aldrich®
Formel: C₅H₁₀O₂
Kokpunkt: 102 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –95 °C
Densitet: 0,886 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 10 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009372
CAS nummer: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08026
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 21.2 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 101.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 33 hPa (20 °C)
Flash Point 14 °C
Explosion Limit 1.7 - 8 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C