Propylacetat ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
A0044-25ML A0044-500ML
TCIAA0044-25MLEA 230 SEK
TCIAA0044-25ML TCIAA0044-500ML
Propylacetat ≥98.0%
Propylacetat
Formel: C₅H₁₀O₂
Kokpunkt: 101°C
Smältpunkt: –95 °C
Densitet: 0,886 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 13°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009372
CAS nummer: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07841
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0eaebeff28b43b4aedf5e51294f0d1124852258&vid=ac0e3b294c3785ed77e04b3284b870382130b6a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %