Metylacetat, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Acetic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
45997-5ML-F 45997-1ML-F
45997-5ML-FEA 1390 SEK
45997-5ML-F 45997-1ML-F
Metylacetat, Supelco®
Metylacetat
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Kokpunkt: 56,9
Smältpunkt: –98 °C
Densitet: 0.938 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –13 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008711
CAS nummer: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08afb932f28309b9663507ae91fa8caa84b79cfa&vid=4a8853233fbeece9b18081329d176fa8974f241d&prid=web&clid=SAPDAM